Få mere at vide
chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4258698 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11986671
Brand: Thermo Scientific Acros 438640050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133894-48-1
Molekylær formel C12H24ClN3P·F6P
Molekylvægt (g/mol) 421.73
InChI nøgle BSCYRXJVGSZNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyclop, chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, chlorotripyrrolidinophosphonium hexa-fluorophosphate, chlorotri 1-pyrrolidinyl phosphonium hexafluorophosphate, 98+%, pyciop, ref dupl: pyclop, chlorotripyrrolidino, acmc-1c01w, ksc177a1n, chlorotripyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat
PubChem CID 16211753
IUPAC navn chloro(tripyrrolidin-1-yl)phosphanium;hexafluorophosphate
SMIL C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)Cl.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 145.0°C to 148.0°C
Farve White to Yellow
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Formel vægt 421.73
Procent renhed 98%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.