Få mere at vide
chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11986671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11986671 5 g Glass bottle 5g
11906681 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11986671 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438640050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133894-48-1
Molekylær formel C12H24ClN3P·F6P
Molekylvægt (g/mol) 421.73
InChI nøgle BSCYRXJVGSZNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyclop, chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, chlorotripyrrolidinophosphonium hexa-fluorophosphate, chlorotri 1-pyrrolidinyl phosphonium hexafluorophosphate, 98+%, pyciop, ref dupl: pyclop, chlorotripyrrolidino, acmc-1c01w, ksc177a1n, chlorotripyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat
PubChem CID 16211753
IUPAC navn chloro(tripyrrolidin-1-yl)phosphanium;hexafluorophosphate
SMIL C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)Cl.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 145.0°C to 148.0°C
Farve White to Yellow
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Formel vægt 421.73
Procent renhed 98%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.