Få mere at vide
chlortripropylsilan, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11965841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11965841 25 g Glasflaske 25g
11955841 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11965841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 313930250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 995-25-5 | C9H21ClSi | 192.81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 995-25-5
Molekylær formel C9H21ClSi
Molekylvægt (g/mol) 192.81
InChI nøgle ACTAPAGNZPZLEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-n-propylchlorosilane, tripropylchlorosilane, silane, chlorotripropyl, chlorotri-n-propylsilane, chloro tripropyl silane, chloro-tri-n-propylsilane, chlorotripropylsilane, chloro tri-n-propyl silane
PubChem CID 70445
IUPAC navn chlor(tripropyl)silan
SMIL CCC[Si](CCC)(CCC)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale chlorotripropylsilane
Farve Farveløs
Tæthed 0.8820g/mL
Kogepunkt 199.0°C to 200.0°C
Flammepunkt 76°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.3990 to 1.4410 (20°C, 589nm)
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.882
Formel vægt 192.81
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorotripropylsilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P232-Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.