Få mere at vide
Klortriphenylstannan, TRC
Artikelnummer. 30360017
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30360017 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30360017 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC422250250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fentin-chloride (Triphenyltin chloride)
CAS 639-58-7
Molekylær formel C18 H15 Cl Sn
Mængde 250 mg
Synonym Stannane, chlorotriphenyl-, Triphenyltin chloride (6CI), Chlorotriphenylstannane, Aquatin, Brestanol, Chlorotriphenyltin, Fentin chloride, Fentin-chloride, GC 8993, General Chemicals 8993, HOE 2872, LS 4442, NSC 1214, NSC 43675, TPTC, Triphenylchlorostannane, Triphenylchlorotin, Triphenylstannyl chloride, Triphenyltin monochloride, Wenqukexing
InChI formel InChI=1S/3C6H5.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H;/q;;;;+1/p-1
SMIL Cl[Sn](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn Klor(triphenyl)stannane
Molekylvægt (g/mol) 385.47
Formel vægt 385.9884