Få mere at vide
Chlorotriphenylstannane-d15, TRC
Artikelnummer. 30360200
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30360200 2.5 mg 2.5mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30360200 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4222522.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorotriphenylstannane-d15
CAS 358731-94-9
Molekylær formel C18D15ClSn
Mængde 2.5 mg
Synonym Stannane, chlorotri(phenyl-d5)- (9CI), Fentin chloride-d15, Chlorotri(phenyl-d5)stannane, Triphenyltin-d15 chloride, Triphenyl-d15-tin chloride, Chlorotriphenylstannane-d15, Fentin chloride D15
InChI formel InChI=1S/3C6H5.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H;/q;;;;+1/p-1/i3*1D,2D,3D,4D,5D;;
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[Sn](Cl)(c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H]
IUPAC navn chloro-tris(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)stannane
Molekylvægt (g/mol) 400.57
Formel vægt 401.0826