missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Chlorotriphenylstannane-d15, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorotriphenylstannane-d15 |
| CAS | 358731-94-9 |
| Molekylær formel | C18D15ClSn |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Stannane, chlorotri(phenyl-d5)- (9CI), Fentin chloride-d15, Chlorotri(phenyl-d5)stannane, Triphenyltin-d15 chloride, Triphenyl-d15-tin chloride, Chlorotriphenylstannane-d15, Fentin chloride D15 |
| InChI formel | InChI=1S/3C6H5.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H;/q;;;;+1/p-1/i3*1D,2D,3D,4D,5D;; |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[Sn](Cl)(c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H] |
| IUPAC navn | chloro-tris(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)stannane |
| Molekylvægt (g/mol) | 400.57 |
| Formel vægt | 401.0826 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?