Få mere at vide
Chlorotriphenylsilane, 96%
Artikelnummer. 11440294
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440294 100 g 100g
11420294 5 g 5g
11430294 25 g 25g
11423900 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11440294 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13678.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 76-86-8 | C18H15ClSi | 294.85 g/mol
Chlortriphenylsilan anvendes som et silyleringsmiddel. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chlorotriphenylsilane anvendes som et silyleringsmiddel. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares under tør inert gas. Det er følsomt over for fugt. Inkompatibel med baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-86-8
Molekylær formel C18H15ClSi
Molekylvægt (g/mol) 294.85
MDL nummer MFCD00000496
InChI nøgle MNKYQPOFRKPUAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylsilyl chloride, triphenylchlorosilane, silane, chlorotriphenyl, triphenylsilicon chloride, chloro triphenyl silane, triphenylsilylchloride, chloro-tri phenyl silane, benzene, 1,1',1-chlorosilylidyne tris, clsiph3, ph3sicl
PubChem CID 6458
IUPAC navn chlor(triphenyl)silan
SMIL Cl[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kogepunkt 188°C to 189°C (3mmHg)
Kemisk navn eller materiale Chlorotriphenylsilane
Smeltepunkt 91°C to 96°C
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1820487
Flammepunkt >200°C (392°F)
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 294.86
Procent renhed 96%
Lugt Pungent
Følsomhed Moisture sensitive