Få mere at vide
Chlorotriphenylsilane, 95%
Artikelnummer. 10408690 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10408690 25 g Glasflaske 25g
10498490 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10408690 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 151250250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 76-86-8 | C18H15ClSi | 294.85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-86-8
Molekylær formel C18H15ClSi
Molekylvægt (g/mol) 294.85
MDL nummer MFCD00000496
InChI nøgle MNKYQPOFRKPUAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylsilyl chloride, triphenylchlorosilane, silane, chlorotriphenyl, triphenylsilicon chloride, chloro triphenyl silane, triphenylsilylchloride, chloro-tri phenyl silane, benzene, 1,1',1-chlorosilylidyne tris, clsiph3, ph3sicl
PubChem CID 6458
IUPAC navn chlor(triphenyl)silan
SMIL Cl[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorotriphenylsilane
Navn note 95%
Smeltepunkt 91°C to 96°C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 378°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)3SiCl
Mængde 25 g
Beilstein 16, 905
Fieser 12,279
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vægt 294.85
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Powder and Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorotriphenylsilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.