Få mere at vide
Klortriphenylmethan, 98%
Artikelnummer. 11439383
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439383 500 g 500g
11419383 25 g 25g
11429383 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439383 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11799.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 76-83-5 | C19H15Cl | 278,78 g/mol
Chlortriphenylmethan bruges som laboratoriekemikalie. Det fungerer som et beskyttende reagens for thioler, alkoholer og aminer. Det bruges i organisk syntese til at starte tritylgruppebeskyttelse og til fremstilling af S-trityl-L-cystein (STLC), en hæmmer af Eg5 forhindrer mitotisk progression.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chlorotriphenylmethan anvendes som laboratoriekemikalie. Det fungerer som et beskyttende reagens for thioler, alkoholer og aminer. Det bruges i organisk syntese til at starte tritylgruppebeskyttelse og til fremstilling af S-trityl-L-cystein (STLC), en hæmmer af Eg5 forhindrer mitotisk progression.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i chloroform, hexan, benzen, ether, acetone og tetrahydrofuran.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-83-5
Molekylær formel C19H15Cl
Molekylvægt (g/mol) 278.78
MDL nummer MFCD00000813,MFCD00284810
InChI nøgle JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym trityl chloride, triphenylmethyl chloride, triphenylchloromethane, chlorotriphenylmethane, chloromethanetriyl tribenzene, triphenylmethylchloride, methane, chlorotriphenyl, triphenyl chloromethane, chlorodiphenylmethyl benzene, benzene, 1,1',1-chloromethylidyne tris
PubChem CID 6456
IUPAC navn [chlor(diphenyl)methyl]benzen
SMIL ClC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorotriphenylmethane
Smeltepunkt 110 °C til 114 °C
Kogepunkt 230 °C til 235 °C (20 mmHg)
Lineær formel (C6H5)3CCl
Mængde 500 g
FN nummer UN3261
Beilstein 397363
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i kloroform, hexan, benzen, ether, acetone og tetrahydrofuran.
Formel vægt 278.78
Procent renhed 98%