Få mere at vide
Klortriphenylmethan, 98%
Beskrivelse
Chlortriphenylmethan bruges som laboratoriekemikalie. Det fungerer som et beskyttende reagens for thioler, alkoholer og aminer. Det bruges i organisk syntese til at starte tritylgruppebeskyttelse og til fremstilling af S-trityl-L-cystein (STLC), en hæmmer af Eg5 forhindrer mitotisk progression.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chlorotriphenylmethan anvendes som laboratoriekemikalie. Det fungerer som et beskyttende reagens for thioler, alkoholer og aminer. Det bruges i organisk syntese til at starte tritylgruppebeskyttelse og til fremstilling af S-trityl-L-cystein (STLC), en hæmmer af Eg5 forhindrer mitotisk progression.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i chloroform, hexan, benzen, ether, acetone og tetrahydrofuran.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorotriphenylmethane |
| Smeltepunkt | 110°C to 114°C |
| Kogepunkt | 230°C to 235°C (20 mmHg) |
| Lineær formel | (C6H5)3CCl |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 397363 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Soluble in chloroform,hexane,benzene,ether,acetone and tetrahydrofuran. |
| Formel vægt | 278.78 |
| Vis mere |