Få mere at vide
Chlorotrimethylsilan, TRC
Artikelnummer. 30349835
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30349835 100 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30349835 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC421755100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorotrimethylsilane
CAS 75-77-4
Molekylær formel C3 H9 Cl Si
Mængde 100 g
Synonym TMCS, Trimethylchlorosilane
InChI formel InChI=1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
SMIL C[Si](C)(C)Cl
IUPAC navn Klor(trimethyl)silan
Molekylvægt (g/mol) 108.64
Formel vægt 108.0162