Få mere at vide
Chlorotrimethylsilane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15814451
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde
15814451 500 mL
15804451 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15814451 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8187370500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-77-4
Specifications
Smeltepunkt -58°C
Tæthed 0.86 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 57°C/1013 hPa
Molekylær formel (CH3)3SiCl
MDL nummer MFCD00000502
Mængde 500 mL
Synonym Chlorotrimethylsilane, Trimethylchlorosilane, Trimethylsilyl chloride, TMCS, Chlorotrimethylsilane
Molekylvægt (g/mol) 108.64
Grad Research
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • CHLOROTRIMETHYLSILANE POUR LA SYNTHESE
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301+H331-Giftig ved indtagelse eller indånding
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.