Få mere at vide
Chlorotrimethylsilane, 98%
Artikelnummer. 11430990
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430990 1000 mL 1000ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11430990 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13651.AU
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75-77-4 | C3H9ClSi | 108.64 g/mol
Chlorotrimethylsilan bruges til at silanisere laboratorieglasvarer, hvilket gør overfladerne mere lipofile. Det bruges til fremstilling af trimethylsilylhalogenider, pseudohalogenider og forskellige organiske siliciumforbindelser. Det bruges også til at fremstille hexamethyldisilan ved reduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chlorotrimethylsilane bruges til at silanisere laboratorieglasvarer, hvilket gør overfladerne mere lipofile. Det bruges til fremstilling af trimethylsilylhalogenider, pseudohalogenider og forskellige organiske siliciumforbindelser. Det bruges også til at fremstille hexamethyldisilan ved reduktion.
Opløselighed
Blandbar med ether, benzen, diethylether og perchlorethylen.
Bemærkninger
Inkompatibel med vand, stærke syrer, stærke oxidationsmidler, stærke baser, alkoholer, aldehyder, aminer, ketoner og estere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 56 °C til 58 °C
Kemisk navn eller materiale Chlorotrimethylsilane
Smeltepunkt -58 °C
CAS 75-77-4
Mængde 1000 mL
Molekylær formel C3H9ClSi
Lineær formel (CH3)3SiCl
MDL nummer MFCD00000502
FN nummer UN1298
Beilstein 1209232
Flammepunkt -27 °C
Synonym trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon
Opløselighedsinformation Blandet med ether, benzen, diethylether og perchlorethylen.
InChI nøgle IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[Si](C)(C)Cl
IUPAC navn chlortrimethylsilan
Molekylvægt (g/mol) 108.64
PubChem CID 6397
ChEBI CHEBI:85069
Formel vægt 108.64
Procent renhed ≥98%
Lugt Klorlignende
Brydningsindeks 1.389
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 0.856
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorotrimethylsilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylchlorosilane