Få mere at vide
Chlortrimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021352
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11493900
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13651.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75-77-4 | C3H9ClSi | 108.64 g/mol
Chlorotrimethylsilan bruges til at silanisere laboratorieglasvarer, hvilket gør overfladerne mere lipofile. Det bruges til fremstilling af trimethylsilylhalogenider, pseudohalogenider og forskellige organiske siliciumforbindelser. Det bruges også til at fremstille hexamethyldisilan ved reduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chlorotrimethylsilane bruges til at silanisere laboratorieglasvarer, hvilket gør overfladerne mere lipofile. Det bruges til fremstilling af trimethylsilylhalogenider, pseudohalogenider og forskellige organiske siliciumforbindelser. Det bruges også til at fremstille hexamethyldisilan ved reduktion.
Opløselighed
Blandbar med ether, benzen, diethylether og perchlorethylen.
Bemærkninger
Inkompatibel med vand, stærke syrer, stærke oxidationsmidler, stærke baser, alkoholer, aldehyder, aminer, ketoner og estere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-77-4
Molekylær formel C3H9ClSi
Molekylvægt (g/mol) 108.64
MDL nummer MFCD00000502
InChI nøgle IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl
PubChem CID 6397
ChEBI CHEBI:85069
IUPAC navn chlor(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 56°C to 58°C
Kemisk navn eller materiale Chlorotrimethylsilane
Smeltepunkt -58°C
Mængde 25 mL
Lineær formel (CH3)3SiCl
FN nummer UN1298
Beilstein 1209232
Flammepunkt −27°C (−16°F)
Opløselighedsinformation Miscible with ether,benzene,diethylether and perchloroethylene.
Formel vægt 108.64
Procent renhed ≥98%
Lugt Chlorine-like
Brydningsindeks 1.389
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.856
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorotrimethylsilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Trimethylchlorosilane