Få mere at vide
Chlorotrimethylsilan, 98%
Artikelnummer. 11400244
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11400244 100 mL 100ml
11493900 25 mL 25ml
11410244 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11400244 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13651.AE
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75-77-4 | C3H9ClSi | 108,64 g/mol
Chlorotrimethylsilan bruges til at silanisere laboratorieglasvarer, hvilket gør overfladerne mere lipofile. Det bruges til fremstilling af trimethylsilylhalogenider, pseudohalogenider og forskellige organiske siliciumforbindelser. Det bruges også til at fremstille hexamethyldisilan ved reduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chlorotrimethylsilane bruges til at silanisere laboratorieglasvarer, hvilket gør overfladerne mere lipofile. Det bruges til fremstilling af trimethylsilylhalogenider, pseudohalogenider og forskellige organiske siliciumforbindelser. Det bruges også til at fremstille hexamethyldisilan ved reduktion.
Opløselighed
Blandbar med ether, benzen, diethylether og perchlorethylen.
Bemærkninger
Inkompatibel med vand, stærke syrer, stærke oxidationsmidler, stærke baser, alkoholer, aldehyder, aminer, ketoner og estere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-77-4
Molekylær formel C3H9ClSi
Molekylvægt (g/mol) 108.64
MDL nummer MFCD00000502
InChI nøgle IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl
PubChem CID 6397
ChEBI CHEBI:85069
IUPAC navn chlor(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 56 °C til 58 °C
Kemisk navn eller materiale Chlorotrimethylsilane
Smeltepunkt -58 °C
Mængde 100 mL
Lineær formel (CH3)3SiCl
FN nummer UN1298
Beilstein 1209232
Flammepunkt −27 °C (−16 °F)
Opløselighedsinformation Blandet med ether, benzen, diethylether og perchlorethylen.
Formel vægt 108.64
Procent renhed ≥98%
Lugt Klorlignende
Brydningsindeks 1.389
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 0.856
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorotrimethylsilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylchlorosilane