Få mere at vide
Chlorotrimethylsilan, 98%
Artikelnummer. 10591082 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
25ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10591082 100 mL Glasflaske -
10214520 25 mL Glasflaske 25ml
10510011 250 mL Glasflaske 250ml
10500011 1 L Glasflaske 1 L
11945791 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10591082 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110121000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75-77-4 | C3H9ClSi | 108,64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Silyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-77-4
Molekylær formel C3H9ClSi
Molekylvægt (g/mol) 108.64
MDL nummer MFCD00000502
InChI nøgle IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl
PubChem CID 6397
ChEBI CHEBI:85069
IUPAC navn chlor(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorotrimethylsilane
Smeltepunkt -58,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8500g/mL
Kogepunkt 57,0 °C
Flammepunkt −28 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3SiCl
Brydningsindeks 1,3870 til 1,3890
Mængde 100 mL
Beilstein 04,IV,4007
Fieser 01,1232; 02,435; 03,310; 04,537; 05,709; 06,626; 07,66; 08,107; 09,112; 10,96; 11,127; 12,279; 13,165; 14,88; 15,14; 16,23; 17,79
Merck Index 15,218
Specifik vægtfylde 0.85
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: der skal udvises forsigtighed med ketoner, som er opløselige i benzen, ether og perchlorethylen
Viskositet 0,34 mPa (25 °C)
Formel vægt 108.64
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorotrimethylsilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.