Få mere at vide
Chlorotrimethyl-d9-silane, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorotrimethylsilane-d9 |
| CAS | 20395-57-7 |
| Molekylær formel | C3 D9 Cl Si |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Chlorotrimethyl-d9-silane, Chlorotri(methyl-d3)silane, chloro-tris(trideuteriomethyl)silane |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])[Si](Cl)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | chloro-tris(trideuteriomethyl)silane |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.7 |
| Formel vægt | 117.0727 g/mol |
| Vis mere |