Få mere at vide
Chlorotriisopropylsilane, 97+%
Descrizione
Chlorotriisopropylsilan bruges som et silyleringsmiddel i neukleotidsyntese. Det bruges som mellemprodukt ved fremstilling af kemiske stoffer såsom lægemidler og i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chlorotriisopropylsilan bruges som et silyleringsmiddel i neukleotidsyntese. Det bruges som mellemprodukt ved fremstilling af kemiske stoffer såsom lægemidler og i organisk syntese.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser, alkoholer og aminer.
Specifica
Specifica
| Kogepunkt | 200°C |
| Kemisk navn eller materiale | Chlorotriisopropylsilane |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN2987 |
| Beilstein | 1737446 |
| Flammepunkt | 62°C (144°F) |
| Opløselighedsinformation | Miscible with water. |
| Formel vægt | 192.81 |
| Procent renhed | ≥97% |
| Lugt | Acrid |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Chlorotriisopropylsilane
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Chlorotriisopropylsilane
RUO– Kun brug til forskning
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.