Få mere at vide
Chlorotriisopropylsilan, 97+%
Artikelnummer. 11493617
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493617 50 g 50g
11483617 10 g 10g
11403627 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17376.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13154-24-0 | C9H21ClSi | 192,80 g/mol
Chlorotriisopropylsilan bruges som et silyleringsmiddel i neukleotidsyntese. Det bruges som mellemprodukt ved fremstilling af kemiske stoffer såsom lægemidler og i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chlorotriisopropylsilan bruges som et silyleringsmiddel i neukleotidsyntese. Det bruges som mellemprodukt ved fremstilling af kemiske stoffer såsom lægemidler og i organisk syntese.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser, alkoholer og aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13154-24-0
Molekylær formel C9H21ClSi
Molekylvægt (g/mol) 192.80
MDL nummer MFCD00009656
InChI nøgle KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropylsilyl chloride, chlorotriisopropylsilane, triisopropylchlorosilane, chlorotris propan-2-yl silane, chloro triisopropyl silane, silane, chlorotris 1-methylethyl, tipscl, triisopropylsilylchloride, triisopropyl chlorosilane, triisopropylchlorosilane, redistilled
PubChem CID 139400
IUPAC navn chlor-tri(propan-2-yl)silan
SMIL CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
Tekniske data
Kogepunkt 200 °C
Kemisk navn eller materiale Chlorotriisopropylsilane
Mængde 50 g
FN nummer UN2987
Beilstein 1737446
Flammepunkt 62 °C (144 °F)
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 192.81
Procent renhed ≥97%
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.4535
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 0.908