Få mere at vide
Chlorotriethylsilane, 98+%
Artikelnummer. 11492977
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11492977 50 g 50g
11482977 10 g 10g
11402987 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15547.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 994-30-9 | C6H15ClSi | 150.72 g/mol
Chlorotriethylsilan bruges i laboratoriekemikalier. Det bruges til fremstilling af silyleringsmiddel og fungerer som en katalysator for Lewis-syre. Det bruges til at udføre kemiske reaktioner for siliciumolie, siliciumharpiks og polysiloxan. Det bruges også til at udrydde kappemiddel og bruges som beskyttelsesmiddel og læderoverfladebehandlingsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chlorotriethylsilane anvendes i laboratoriekemikalier. Det bruges til fremstilling af silyleringsmiddel og fungerer som en katalysator for Lewis-syre. Det bruges til at udføre kemiske reaktioner for siliciumolie, siliciumharpiks og polysiloxan. Det bruges også til at udrydde kappemiddel og bruges som beskyttelsesmiddel og læderoverfladebehandlingsmiddel.
Opløselighed
Opløselig i aprotiske organiske opløsningsmidler.
Noter
Inkompatibel med baser, stærke oxidationsmidler, stærke syrer, alkoholer, aminer, ammoniak, aldehyder og acetone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 994-30-9
Molekylær formel C6H15ClSi
Molekylvægt (g/mol) 150.72
MDL nummer MFCD00000507
InChI nøgle DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylchlorosilane, silane, chlorotriethyl, triethylsilyl chloride, chloro triethyl silane, unii-q1a687m1py, triethyl silyl chloride, triethychlorosilane, chlorotrietylsilane, clsiet3, et3sicl
PubChem CID 13819
IUPAC navn chlor(triethyl)silan
SMIL CC[Si](Cl)(CC)CC
Tekniske data
Kogepunkt 145°C to 147°C
Kemisk navn eller materiale Chlorotriethylsilane
Smeltepunkt ∼-75°C
Mængde 50 g
Lineær formel (CH3CH2)3SiCl
FN nummer UN2986
Beilstein 1732860
Flammepunkt 29°C (84°F)
Opløselighedsinformation Soluble in aprotic organic solvents.
Formel vægt 150.73
Procent renhed ≥98%
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.431
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.899