missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Chlorotriethoxysilane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorotriethoxysilane |
| CAS | 4667-99-6 |
| Molekylær formel | C6H15ClO3Si |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15ClO3Si/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CCO[Si](Cl)(OCC)OCC |
| IUPAC navn | chloro(triethoxy)silane |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.72 |
| Formel vægt | 198.0479 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?