Få mere at vide
Chlorotrianisene-d9 (trimethoxy-d9), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorotrianisene-D9 (trimethoxy-D9) |
| CAS | 1276197-26-2 |
| Molekylær formel | C23 D9 H12 Cl O3 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | Chlorotrianisene-d9, Chlorotrianisene-d9 (trimethoxy-d9), Chlorotrianisene-D9 (trimethoxy-D9), Chlorotris(p-methoxy-d3-phenyl)ethylene, Tri-p-anisylchloroethylene-d9, 1,1',1''-(1-chloro-1-ethenyl-2-ylidene)tris[4-(methoxy-d3)benzene] |
| InChI formel | InChI=1 S/C23H21ClO3/c1-25-19-10-4-16(5-11-19)22(17-6-12-20(26-2)13-7-17)23(24)18-8-14-21(27-3)15-9-18/h4-15 H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccc(cc1)C(=C(c2ccc(OC([2 H])([2 H])[2 H])cc2)c3ccc(OC([2 H])([2 H])[2 H])cc3)Cl |
| IUPAC navn | 1-[1-chloro-2,2-bis[4-(trideuteriomethoxy)phenyl]ethenyl]-4-(trideuteriomethoxy)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 389.9195 |
| Formel vægt | 389.1744 g/mol |
| Vis mere |