Få mere at vide
Chlorotri-n-butylsilane, 97%
Artikelnummer. 11312176
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312176 5 g 5g
11322176 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312176 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03477.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 995-45-9 | C12H27ClSi | 234.883 g/mol
Chlorotri-n-butylsilan er som silyleringsmiddel. Det kan reagere med brom-trifluor-methan til produktet tributyl-trifluormethyl-silan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chlorotri-n-butylsilane er som silyleringsmiddel. Det kan reagere med brom-trifluor-methan til produktet tributyl-trifluormethyl-silan.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 995-45-9
Molekylær formel C12H27ClSi
Molekylvægt (g/mol) 234.883
MDL nummer MFCD00000509
InChI nøgle JSQJUDVTRRCSRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, tributylchloro, chlorotributylsilane, chlorotri-n-butylsilane, tributyl chloro silane, tri-n-butylchlorosilane, tributylsilyl chloride, tributylchloro-silan, chloro-tri-n-butylsilane
PubChem CID 70448
IUPAC navn tributyl(chlor)silan
SMIL CCCC[Si](CCCC)(CCCC)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 93°C to 94°C (4mmHg)
Kemisk navn eller materiale Chlorotri-n-butylsilane
Mængde 5 g
FN nummer UN2987
Beilstein 1742537
Flammepunkt 104°C (219°F)
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 234.89
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.446
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.883