missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Chlorotoluron-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorotoluron (N,N-dimethyl) D6 |
| CAS | 1219803-48-1 |
| Molekylær formel | C10 2H6 H7 Cl N2 O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1,1-bis(trideuteriomethyl)urea |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClN2O/c1-7-4-5-8(6-9(7)11)12-10(14)13(2)3/h4-6H,1-3H3,(H,12,14)/i2D3,3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Nc1ccc(C)c(Cl)c1)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 3-(3-chloro-4-methylphenyl)-1,1-bis(trideuteriomethyl)urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.71 |
| Formel vægt | 218.1093 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?