Få mere at vide
Klorthiazid, LoGiCal
Artikelnummer. 30462839
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462839 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462839 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0011.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorothiazide
CAS 58-94-6
Analyt- eller komponentnavne Chlorothiazide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H6 Cl N3 O4 S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Chlorothiazide, Hydrochlorothiazide Imp. A (EP), 6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Alurene, Chlorosal, Chlorothiazid, Chlorthiazide, Chlorurit, Chlotride, Clotride, Diuresal, Diuril, Diuril Boluses, Diurilix, Diurite, Diutrid, Flumen, Minzil, NSC 25693, Neo-Dema, Salisan, Salunil, Saluretil, Saluric, Thiazide, Urinex, Warduzide, Yadalan, Hydrochlorothiazide Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Løsningstype Fedt
SMIL NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N=CNS2(=O)=O
IUPAC navn 6-chloro-1,1-dioxo-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 295.72
Mængde 10 mg
Formel vægt 294,9488 g/mol