Få mere at vide
Klorthiazid, 98%
Artikelnummer. 15783447 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15783447 5 g 5g
15793447 25 g 25g
15703457 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15783447 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461740050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.65 DKK
    289.65 DKK / 5g
    Spare 32.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 58-94-6 | C7H6ClN3O4S2 | 295,71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-94-6
Molekylær formel C7H6ClN3O4S2
Molekylvægt (g/mol) 295.71
MDL nummer MFCD00058576
InChI nøgle JBMKAUGHUNFTOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorothiazide, diuril, chlorthiazide, chlorothiazid, chlotride, chlortiazid, thiazide, flumen, chlorosal, chlorurit
PubChem CID 2720
ChEBI CHEBI:3640
IUPAC navn 6-chlor-1,1-dioxo-4H-1$l^{6},2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
SMIL NS(=O)(=O)C1=CC2=C(NC=NS2(=O)=O)C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorothiazide
Smeltepunkt 348.0°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: very slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in dmso, dmf, slightly soluble in methanol, pyridine, practically insoluble in diethyl ether, benzene, and chloroform
Formel vægt 295.72
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorothiazide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorothiazide