Få mere at vide
Klorthiazid, 98%
Artikelnummer. 15703457 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15703457 100 g 100g
15783447 5 g 5g
15793447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15703457 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461741000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 58-94-6 | C7H6ClN3O4S2 | 295,71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-94-6
Molekylær formel C7H6ClN3O4S2
Molekylvægt (g/mol) 295.71
MDL nummer MFCD00058576
InChI nøgle JBMKAUGHUNFTOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorothiazide, diuril, chlorthiazide, chlorothiazid, chlotride, chlortiazid, thiazide, flumen, chlorosal, chlorurit
PubChem CID 2720
ChEBI CHEBI:3640
IUPAC navn 6-chlor-1,1-dioxo-4H-1$l^{6},2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
SMIL NS(=O)(=O)C1=CC2=C(NC=NS2(=O)=O)C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorothiazide
Smeltepunkt 348,0 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: meget let opløselig. Andre opløseligheder: frit opløselig i dmso, dmf, let opløselig i methanol, pyridin, praktisk talt uopløselig i diethylether, benzen og kloroform
Formel vægt 295.72
Procent renhed 98%