Få mere at vide
Klorthiazid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327636
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327636 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327636 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11510700AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorothiazide
CAS 58-94-6
Analyt- eller komponentnavne Chlorothiazide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H6 Cl N3 O4 S2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Chlorothiazide, Hydrochlorothiazide Imp. A (EP), 6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Alurene, Chlorosal, Chlorothiazid, Chlorthiazide, Chlorurit, Chlotride, Clotride, Diuresal, Diuril, Diuril Boluses, Diurilix, Diurite, Diutrid, Flumen, Minzil, NSC 25693, Neo-Dema, Salisan, Salunil, Saluretil, Saluric, Thiazide, Urinex, Warduzide, Yadalan, Hydrochlorothiazide Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
SMIL NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N=CNS2(=O)=O
IUPAC navn 6-chloro-1,1-dioxo-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 295.72
Mængde 1 ml
Formel vægt 294,9488 g/mol