Få mere at vide
Chlorothalonil, TRC
Artikelnummer. 30138594
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138594 5 g
30136819 25 g
30040745 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138594 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4112505G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1897-45-6
Molekylær formel C8 Cl4 N2
Molekylvægt (g/mol) 265.91
Synonym Isophthalonitrile, tetrachloro- (7CI,8CI), 2,4,5,6-Tetrachloro-1,3-benzenedicarbonitrile, 1,3-Dicyanotetrachlorobenzene, 2,4,5,6-Tetrachloro-1,3-dicyanobenzene, 2,4,5,6-Tetrachloro-1,3-isophthalonitrile, 2,4,5,6-Tetrachloro-m-benzenedinitrile, 2,4,5,6-Tetrachloroisophthalodinitrile, 2,4,5,6-Tetrachloroisophthalonitrile, Agronil PI 231, Barrack, Blotch, Bravo, Bravo 500, Bravo 500SC, Bravo 6F, Bravo 720, Bravo 72SC, Bravo Plus, Bravo Ultrex, Bravo Weather Stick, Bravo Weather Stik, Bravonil, Bravonil Ultrex, Busan 1192, Chloronil, Chloronil 720, Chlorothalonil, Chlorthalonil, Clortosip, Clortosip 500SC, Clortosip L, DAC 2787, Daconil, Daconil 1000, Daconil 2787, Daconil 2787WP, Daconil 500, Daconil 50SC, Daconil F, Daconil M, Daconil Ultrex, Daconil Weather Stik, Daconil Weatherstik, Dacosoil, Dakoflo, Fongil F, Forturf, Fungitrol 404D, Guarant 500SC, Gwarant, Gwarant 500SC, Hortyl, Kabiguard 164SA, Kavach, Kavach 75WP, M 1, M 1 (mildewcide), Marincide C, Microban Additive M 15, Microban M 15, N 96, NexGen, Nopcocide, Nopcocide 54DB, Nopcocide N 54D, Nopcocide N 96, Nuocide 404D, Nuocide 960, Optimist, SD 404, Sweep, TPN, TPN (pesticide), Termil, Tetrachlorobenzene-1,3-dicarbonitrile, Tetrachloroisophthalonitrile, Thalonil, Tuff-Brite, Vanox, Vanox 500SC, Vanox 750PM, YS 801, YS 801 (mildewcide)
IUPAC navn 2,4,5,6-tetrachlorobenzene-1,3-dicarbonitrile
SMIL Clc1c(Cl)c(C#N)c(Cl)c(C#N)c1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorothalonil
Analyt- eller komponentnavne Chlorothalonil
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C8Cl4N2/c9-5-3(1-13)6(10)8(12)7(11)4(5)2-14
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 5 g
Formel vægt 263.8816
Procent renhed >95%