Få mere at vide
Chlorosulfuron, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorsulfuron |
| Analyt- eller komponentnavne | Chlorsulfuron |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12ClN5O4S/c1-7-14-10(17-12(15-7)22-2)16-11(19)18-23(20,21)9-6-4-3-5-8(9)13/h3-6H,1-2H3,(H2,14,15,16,17,18,19) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 357.0299 |
| Procent renhed | >95% |