missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Chlorosulfuric Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorosulfuric Acid Methyl Ester |
| CAS | 812-01-1 |
| Molekylær formel | C H3 Cl O3 S |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Methyl Chlorosulfate, Methyl Chlorosulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/CH3ClO3S/c1-5-6(2,3)4/h1H3 |
| SMIL | COS(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | chlorosulfonyloxymethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.55 |
| Formel vægt | 129.9491 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?