Få mere at vide
Chlorsulfonylisocyanat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10552181 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
50ml
5ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10552181 5 mL Glasflaske 5ml
10695022 50 mL Glasflaske 50ml
10337580 250 mL Glasflaske 250ml
10688313 1 L Glasflaske 1 L
11954391 2.5 L Glass bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10552181 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 162040050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1189-71-5 | CClNO3S | 141.53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens, CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1189-71-5
Molekylær formel CClNO3S
Molekylvægt (g/mol) 141.53
InChI nøgle WRJWRGBVPUUDLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorosulfonyl isocyanate, chlorosulfonylisocyanate, sulfuryl chloride isocyanate, n-carbonylsulfamyl chloride, chlorosulphonyl isocyanate, sulfurisocyanatidic chloride, n-chlorosulfonyl isocyanate, chlorosulfonyl imino methanone, csi, sulfurisocyanatidoyl chloride
PubChem CID 70918
IUPAC navn N-(oxomethyliden)sulfamoylchlorid
SMIL C(=NS(=O)(=O)Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorosulfonyl isocyanate
Smeltepunkt -44.0°C
Farve Hvid
Tæthed 1.6260g/mL
Kogepunkt 106.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClSO2NCO
Brydningsindeks 1.4450 to 1.4490
Mængde 5 mL
Fieser 01,117; 02,70; 03,51; 04,90; 05,132; 06,122; 07,65; 08,105; 10,94; 11,125; 12,122; 13,80
Specifik vægtfylde 1.626
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons,miscible with saturated and chlorinated,hydrocarbons
Viskositet 0.996 mPa.s (20°C)
Formel vægt 141.53
Procent renhed 98+%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Granules
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorosulfonyl isocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.