Få mere at vide
(Klorsulfonyl)benzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30355592
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30355592 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30355592 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3831002.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Chlorosulfonyl)benzoic Acid
CAS 10130-89-9
Molekylær formel C7H5ClO4S
Mængde 2.5 g
Synonym p-(Chlorosulfonyl)benzoic Acid, 4-(Chlorosulfonyl)benzoic Acid, 4-Carboxybenzenesulfonyl Chloride, 4-Carboxyphenylsulfonyl Chloride, NSC 191087, p-(Chlorosulfonyl)benzoic Acid, p-Carboxybenzenesulfonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C7H5ClO4S/c8-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMIL OC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 4-chlorosulfonylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 220.63
Formel vægt 219.9597