Få mere at vide
(Klorsulfonyl)benzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Chlorosulfonyl)benzoic Acid |
| CAS | 10130-89-9 |
| Molekylær formel | C7H5ClO4S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | p-(Chlorosulfonyl)benzoic Acid, 4-(Chlorosulfonyl)benzoic Acid, 4-Carboxybenzenesulfonyl Chloride, 4-Carboxyphenylsulfonyl Chloride, NSC 191087, p-(Chlorosulfonyl)benzoic Acid, p-Carboxybenzenesulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO4S/c8-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | 4-chlorosulfonylbenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.63 |
| Formel vægt | 219.9597 |