Få mere at vide
Chlorosulfonyl Acetic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorosulfonyl Acetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 55896-93-0 |
| Molekylær formel | C4 H7 Cl O4 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Ethoxycarbonylmethanesulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7ClO4S/c1-2-9-4(6)3-10(5,7)8/h2-3H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CS(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | ethyl 2-chlorosulfonylacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.614 |
| Formel vægt | 185.975 |