Få mere at vide
Klorosulfonsyre, typisk 99%
Artikelnummer. 15492977
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
3 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15492977 1 kg 1kg
15482977 250 g 250g
15402987 3 x 1 kg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15492977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087977.A1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7790-94-5 | ClHO3S | 116,515 g/mol
Klorsulfonsyre bruges som rengøringsmiddel og som anti-kontrail-middel. Det bruges som mellemprodukt i produktionen af andre stoffer såsom lægemidler og kemikalier. Det finder anvendelse ved fremstilling af røgslør.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-94-5
Molekylær formel ClHO3S
Molekylvægt (g/mol) 116.515
MDL nummer MFCD00011523
InChI nøgle XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorosulfonic acid, chlorosulfuric acid, sulfuric chlorohydrin, chlorosulphuric acid, chlorosulphonic acid, monochlorosulfuric acid, unii-2o9axl1tj4, sulfonic acid, monochloride, chloridosulfuric acid, hsdb 909
PubChem CID 24638
IUPAC navn svovlchloridsyre
SMIL OS(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Udseende Gul til brun væske
Kemisk navn eller materiale Chlorosulfonic Acid
Farve Gul til Brun
Smeltepunkt -80 °C
Kogepunkt 158 °C
Tæthed 1,753 g/cm3 ved 20 °C
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde typisk 99%
Mængde 1 kg
Fysisk form Væske
FN nummer 1754
Opløselighedsinformation Blandet med kulbrinter.
Formel vægt 116.52
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorosulfonic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorosulfonic acid