Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorosulfonic acid |
| Tæthed | 1.7500g/mL |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 2.5 L |
| Molekylær formel | ClHO3S |
| Lineær formel | ClSO3H |
| Fysisk form | Fedtet væske, rygende i luften |
| FN nummer | 1754 |
| Fieser | 01,140; 02,70; 06,121 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Chlorosulfonic acid
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Chlorosulfonic acid