missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chloroquine, TRC

Artikelnummer. 30353825
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353825 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353825 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC38031850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chloroquine
CAS 54-05-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C18 H26 Cl N3
Mængde 50 mg
Synonym N4-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1,N1-diethyl-1,4-pentanediamine, (±)-Chloroquine, 7-Chloro-4-[[4-(diethylamino)-1-methylbutyl]amino]quinoline, Aralen, Artrichin, Bipiquin, Capquin, Chloraquine, Chlorochin, Chlorolex, loquin, E-Vivax, Hcqs, Maliago, NSC 187208, Nivaquinp, Premoquine, RP 3377, Reumachlor, Ronaquine, Rosq, ST 121, ST 121 (Pharmaceutical), Sequin
InChI formel InChI=1S/C18H26ClN3/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21)
SMIL CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
IUPAC navn 4-N-(7-chloroquinolin-4-yl)-1-N,1-N-diethylpentane-1,4-diamine
Molekylvægt (g/mol) 319.87
Formel vægt 319.1815
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.