Få mere at vide
Chloroquine Diphosphate Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloroquine Phosphate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26ClN3.2H3O4P/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;2*1-5(2,3)4/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);2*(H3,1,2,3,4) |
| Formel vægt | 515.1353 |