Få mere at vide
klorokin diphosphat salt, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11416331 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416331 10 g 10g
11426331 25 g 25g
11436331 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416331 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219391910
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 50-63-5
Molekylær formel C18H32ClN3O8P2
Molekylvægt (g/mol) 515.86
MDL nummer MFCD00069852
InChI nøgle QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N
Synonym chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine
PubChem CID 64927
SMIL OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroquine Diphosphate Salt
Mængde 10 g
IUPAC navn 7-chlor-N-[5-(diethylamino)pentan-2-yl]quinolin-4-amin; bis(phosphorsyre)
Formel vægt 515.9
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroquine Diphosphate Salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroquinone Phosphate