Få mere at vide
Chlorokindifosfatsalt, 99,6%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11456331 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456331 250 g 250g
11446331 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456331 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219391983
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 50-63-5
Molekylær formel C18H32ClN3O8P2
Molekylvægt (g/mol) 515.86
MDL nummer MFCD00069852
InChI nøgle QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N
Synonym chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine
PubChem CID 64927
IUPAC navn 4-N-(7-chlorquinolin-4-yl)-1-N,1-N-diethylpentan-1,4-diamin;phosphorsyre
SMIL OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroquine diphosphate salt
Farve Hvid
Analyseprocentområde 0.996
Mængde 250 g
Formel vægt 515.9
Fysisk form Krystallinsk pulver