Få mere at vide
Chloroquine diphosphate salt, 98%
Artikelnummer. p-7042936
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 15456399
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J64459.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Chloroquine diphosphate salt, CAS # 50-63-5, is a member of the quinolone family that is considered to be a DNA intercalator. It shows anti-malarial, anti-inflammatory, and anti-filaricides activities. | CAS: 50-63-5 | C18H32ClN3O8P2 | 515.86 g/mol
Chloroquin diphosphat salt bruges til at studere rollen af endosomal forsuring i cellulære processer, såsom signalering af intracellulære TLR'er. Det kan bruges som DNA-interkalator& at dissociere antigenantistofkomplekser uden at denaturere røde blodlegemeantigener. Chloroquin viste meget høj antiviral aktivitet mod NiV, men meget lille aktivitet mod de andre vira ved koncentrationer lavere end 20μ M.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Chloroquin diphosphat salt er en DNA intercalator, der viser anti-malaria og anti-inflammatoriske aktiviteter.
  • Det er blevet beskrevet, at denne forbindelse interfererer med biosyntesen af nukleinsyrer, hvilket tyder på en cellulær virkningsmekanisme
Applikationer
  • Chloroquin diphosphat salt bruges som en DNA interkalator til at dissociere antigen-antistof komplekser uden at denaturere røde blodlegemer antigener
  • Denne forbindelse viser antimalariaaktivitet mod Plasmodium falciparum, undtagen mod chloroquin-resistente stammer. Det er blevet brugt i in vitro antiplasmodiale assays. I parasitter forbliver virkningsmekanismen uklar, men denne forbindelse kan hæmme det parasitære enzym hæmpolymerase, der omdanner det toksiske hæm til ikke-toksisk hæmozoin, hvilket resulterer i akkumulering af giftig hæm i parasitten.
  • Det viser meget høj antiviral aktivitet mod NiV, men lavere aktivitet mod andre vira ved koncentrationer lavere end 20μ M
  • Chloroquin diphosphat salt bruges til at studere rollen af endosomal forsuring i cellulære processer, såsom signalering af intracellulære TLR'er
  • Chloroquin diphosphat salt er blevet brugt i autophagy inhiberingsundersøgelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-63-5
Molekylær formel C18H32ClN3O8P2
Molekylvægt (g/mol) 515.86
MDL nummer MFCD00069852
InChI nøgle QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N
Synonym chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine
PubChem CID 64927
SMIL OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroquine diphosphate salt
Smeltepunkt 213°C to 216°C
Farve Hvid
Mængde 25 g
Beilstein 4223142
Merck Index 14,2163
Opløselighedsinformation Soluble in water
IUPAC navn 4-N-(7-chlorquinolin-4-yl)-1-N,1-N-diethylpentan-1,4-diamin;phosphorsyre
Formel vægt 515.87
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroquine diphosphate salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Chloroquine diphosphate salt