Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kloroquin diphosphat salt, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15368865 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15368865 25 g 25g
15384998 100 g 100g
15394998 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15368865 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 455240250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Chloroquine diphosphate salt, CAS # 50-63-5, is a member of the quinolone family that is considered to be a DNA intercalator. It shows anti-malarial, anti-inflammatory, and anti-filaricides activities. | CAS: 50-63-5 | C18H32ClN3O8P2 | 515.86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel information
•Chloroquin diphosphat salt er en DNA intercalator, der viser anti-malaria og anti-inflammatoriske aktiviteter.
• Det er blevet beskrevet, at denne forbindelse interfererer med biosyntesen af nukleinsyrer, hvilket tyder på en cellulær virkningsmekanisme
Applikationer
•Chloroquin diphosphat salt bruges som en DNA interkalator til at dissociere antigen-antistof komplekser uden at denaturere røde blodlegeme antigener
• Denne forbindelse viser anti-malaria aktivitet mod Plasmodium falciparum, undtagen mod chloroquin-resistente stammer. Det er blevet brugt i in vitro antiplasmodiale assays. Hos parasitter forbliver virkningsmekanismen uklar, men denne forbindelse kan hæmme det parasitære enzym hæmpolymerase, der omdanner den toksiske hæm til ikke-toksisk hæmozoin, hvilket resulterer i akkumulering af giftig hæm i parasitten.
•Det viser meget høj antiviral aktivitet mod NiV, men lavere aktivitet mod andre vira ved koncentrationer lavere end 20μ M
• Chloroquin diphosphat salt bruges til at studere rollen af endosomal forsuring i cellulære processer, såsom signalering af intracellulære TLR'er
• Chloroquin diphosphat salt er blevet brugt i autophagy inhiberingsundersøgelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-63-5
Molekylær formel C18H32ClN3O8P2
Molekylvægt (g/mol) 515.86
MDL nummer MFCD00069852
InChI nøgle QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N
Synonym chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine
PubChem CID 64927
IUPAC navn 4-N-(7-chlorquinolin-4-yl)-1-N,1-N-diethylpentan-1,4-diamin;phosphorsyre
SMIL OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroquine diphosphate salt
Smeltepunkt 200.0°C
Tab ved tørring 2% max. (105°C, 16 h)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol, benzene, chloroform, ether
Formel vægt 515.86
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroquine diphosphate salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /