missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Kloropyramin hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloropyramine Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20ClN3.ClH/c1-19(2)11-12-20(16-5-3-4-10-18-16)13-14-6-8-15(17)9-7-14;/h3-10H,11-13H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 325.1113 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?