Få mere at vide
Kloropyramin hydrochlorid
Beskrivelse
Konkurrencedygtig reversibel H-1-receptorantagonist
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloropyramine hydrochloride |
| CAS | 6170-42-9 |
| Farve | Hvid |
| Molekylær formel | C16H21Cl2N3 |
| MDL nummer | MFCD00079009 |
| Mængde | 1 g |
| Merck Index | 14,2162 |
| Synonym | chloropyramine hydrochloride, chloropyramine hcl, alergosan, nilfan, allergan s hydrochloride, chlorpiramin hydrochloride, halopyramine hydrochloride, chlorpyramin hcl, chlorpyramine hydrochloride, unii-fwa92z14nn |
| InChI nøgle | VEYWWAGBHABATA-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | [H+].[Cl-].CN(C)CCN(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC=CC=N1 |
| Vis mere |