Få mere at vide
Chloropyramine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494577
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16494577 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16494577 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1305
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Chloropyramine hydrochloride is a histamine receptor H1 antagonist which can also inhibit the biochemical function of VEGFR-3 and FAK.
Chloropyramine hydrochloride is a histamine receptor H1 antagonist which can also inhibit the biochemical function of VEGFR-3 and FAK.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloropyramine hydrochloride
CAS 6170-42-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H21Cl2N3
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (306.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 30 mg/mL (91.95 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL CN(C)CCN(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C2=NC=CC=C2.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 326.26
Formel vægt 326.26
Procent renhed 99.16%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease