Få mere at vide
Kloropyramin Hydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30458450
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458450 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458450 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1894.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloropyramine Hydrochloride
CAS 6170-42-9
Analyt- eller komponentnavne Chloropyramine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H20 Cl N3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Chloropyramine Hydrochloride, 1,2-Ethanediamine, N1-[(4-chlorophenyl)methyl]-N2,N2-dimethyl-N1-2-pyridinyl-, hydrochloride (1:1), 1,2-Ethanediamine, N-[(4-chlorophenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-, monohydrochloride (9CI), Pyridine, 2-[(p-chlorobenzyl)[2-(dimethylamino)ethyl]amino]-, monohydrochloride (8CI), Alergosan, Allergan S hydrochloride, Chloropyramine hydrochloride, Chloropyribenzamine hydrochloride, Halopyramine hydrochloride, NSC 409949, Sinopen hydrochloride, Suprastin hydrochloride, N-(beta-Dimethylaminoethyl)-N-(p-chlorobenzyl)-alpha-aminopyridine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H20ClN3.ClH/c1-19(2)11-12-20(16-5-3-4-10-18-16)13-14-6-8-15(17)9-7-14;/h3-10H,11-13H2,1-2H3;1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.CN(C)CCN(Cc1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2
IUPAC navn N'-[(4-chlorophenyl)methyl]-N,N-dimethyl-N'-pyridin-2-ylethan-1,2-diamin; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 326.26
Mængde 10 mg
Formel vægt 325,1113 g/mol