Få mere at vide
Klorpropan(di)oler Blanding 584 100 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dichloropropan-2-ol∣2,3-Dichloro-1-propanol∣3-Chloropropane-1,2-diol |
| CAS | 96-23-1, 616-23-9, 96-24-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,3-Dichloropropan-2-ol∣2,3-Dichloro-1-propanol∣3-Chloropropane-1,2-diol |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1,3-Dichloropropan-2-ol 100 μg/mL∣2,3-Dichloro-1-propanol 100 μg/mL∣3-Chloropropane-1,2-diol 100 μg/mL |