missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chloroprocaine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 17992555
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde
17992555 25 mg
17972205 100 mg
17971785 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17992555 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC38026525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3858-89-7
Molekylær formel C13 H19 Cl N2 O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 307.22
Synonym Benzoic acid, 4-amino-2-chloro-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (8CI,9CI), 2-(Diethylamino)ethyl 4-amino-2-chlorobenzoate hydrochloride, 2-Chloro-4-aminobenzoic acid diethylaminoethyl ester hydrochloride, 2-Chloroprocaine hydrochloride, Chloroprocaine hydrochloride, Chlorprocaine hydrochloride, Nesacaine, Nesacaine hydrochloride
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethyl 4-amino-2-chlorobenzoate;hydrochloride
SMIL Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1Cl

Specifikationer

Kemisk navn eller materiale Chloroprocaine Hydrochloride
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C13H19ClN2O2.ClH/c1-3-16(4-2)7-8-18-13(17)11-6-5-10(15)9-12(11)14;/h5-6,9H,3-4,7-8,15H2,1-2H3;1H
Formel vægt 306.0902
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.