missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chloroprocaine Hydrochloride, LoGiCal

Artikelnummer. 30460009
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30460009 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30460009 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1994.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chloroprocaine Hydrochloride
CAS 3858-89-7
Analyt- eller komponentnavne Chloroprocaine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H19 Cl N2 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzoic acid, 4-amino-2-chloro-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-amino-2-chloro-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (8CI,9CI), 2-(Diethylamino)ethyl 4-amino-2-chlorobenzoate hydrochloride, 2-Chloro-4-aminobenzoic acid diethylaminoethyl ester hydrochloride, 2-Chloroprocaine hydrochloride, Chloroprocaine hydrochloride, Chlorprocaine hydrochloride, Nesacaine, Nesacaine hydrochloride, Chloroprocaine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H19ClN2O2.ClH/c1-3-16(4-2)7-8-18-13(17)11-6-5-10(15)9-12(11)14;/h5-6,9H,3-4,7-8,15H2,1-2H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1Cl
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethyl 4-amino-2-chlorobenzoate;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 307.22
Mængde 5 mg
Formel vægt 306.0902 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.